Stampa…
Oxazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Aminomethyl)-1,3-oxazole monohydrochloride
OR59854-100MG OR59854-50MG OR59854-1G
APOSOR59854-100MGEA 26.3 EUR
APOSOR59854-100MG APOSOR59854-50MG APOSOR59854-1G
Oxazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Oxazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₂O
Peso molecolare: 134,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804578
CAS Number: 1196156-45-2