2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR59845-1G
OR59845-250MG
APOSOR59845-1GEA
253
EUR
APOSOR59845-1G
APOSOR59845-250MG
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formula:
C₄H₅NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08703642 CAS Number: 130551-92-7 |