Stampa…
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59844-1G OR59844-5G OR59844-25G
APOSOR59844-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59844-1G APOSOR59844-5G APOSOR59844-25G
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658482
CAS Number: 181871-73-8