Stampa…
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59842-1G OR59842-250MG OR59842-5G
APOSOR59842-1GEA 364 EUR
APOSOR59842-1G APOSOR59842-250MG APOSOR59842-5G
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₁₀ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861876
CAS Number: 68500-41-4