Stampa…
2-Amino-6-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5984-1G OR5984-25G OR5984-5G
APOSOR5984-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5984-1G APOSOR5984-25G APOSOR5984-5G
2-Amino-6-methoxypyridine
2-Amino-6-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972542
CAS Number: 17920-35-3