Stampa…
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59838-1G OR59838-5G OR59838-25G
APOSOR59838-1GEA 52.4 EUR
APOSOR59838-1G APOSOR59838-5G APOSOR59838-25G
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O₂S
Punto di fusione: 72…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795939
CAS Number: 14161-09-2