4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₈ClNO Punto di fusione: 107…109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006431 CAS Number: 14548-48-2 |