Stampa…
Methyl-3-cyanobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59829-1G OR59829-5G
APOSOR59829-1GEA 61.1 EUR
APOSOR59829-1G APOSOR59829-5G
Methyl-3-cyanobenzoate
Methyl-3-cyanobenzoate
Formula: C₉H₇NO₂
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00220156
CAS Number: 13531-48-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III