Stampa…
Chroman-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59826-1G OR59826-250MG
APOSOR59826-1GEA 437 EUR
APOSOR59826-1G APOSOR59826-250MG
Chroman-6-carboxylic acid
Chroman-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Punto di fusione: 147…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08146590
CAS Number: 103203-84-5