Stampa…
2-Methylnicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
OR59824-1G OR59824-5G OR59824-25G
APOSOR59824-1GEA 14.7 EUR
APOSOR59824-1G APOSOR59824-5G APOSOR59824-25G
2-Methylnicotinic acid
2-Methylnicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di fusione: 228…230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013449
CAS Number: 3222-56-8