Stampa…
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
OR5982-25G OR5982-100G
APOSOR5982-25GEA 33.5 EUR
APOSOR5982-25G APOSOR5982-100G
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Formula: C₁₅H₁₂Br₂
Peso molecolare: 352,07 g/mol
Punto di fusione: 180…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00099471
CAS Number: 28320-32-3