Stampa…
2-Amino-4,5-dichloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR59818-1G OR59818-250MG OR59818-5G
APOSOR59818-1GEA 29 EUR
APOSOR59818-1G APOSOR59818-250MG APOSOR59818-5G
2-Amino-4,5-dichloropyridine
2-Amino-4,5-dichloropyridine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437842
CAS Number: 188577-68-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III