Stampa…
4-Hydroxyphthalic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59816-25G OR59816-5G OR59816-100G
APOSOR59816-25GEA 50.9 EUR
APOSOR59816-25G APOSOR59816-5G APOSOR59816-100G
4-Hydroxyphthalic acid 98%
4-Hydroxyphthalic acid
Formula: C₈H₆O₅
Punto di fusione: 196…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013984
CAS Number: 610-35-5