Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR59815-5G OR59815-100G OR59815-25G
APOSOR59815-5GEA 24.4 EUR
APOSOR59815-5G APOSOR59815-100G APOSOR59815-25G
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine 96%
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
Formula: C₅H₄BrIN₂
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659000
CAS Number: 381233-96-1