Stampa…
2,5-Dibromoisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59812-1G OR59812-5G
APOSOR59812-1GEA 21.5 EUR
APOSOR59812-1G APOSOR59812-5G
2,5-Dibromoisonicotinic acid
2,5-Dibromoisonicotinic acid
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
Punto di fusione: 174…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741485
CAS Number: 942473-59-8