4-Bromo-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇BrO₃ Punto di fusione: 155…159 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07780665 CAS Number: 72135-36-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |