Stampa…
2-Amino-3-bromopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59810-25G OR59810-10G OR59810-5G
APOSOR59810-25GEA 75.7 EUR
APOSOR59810-25G APOSOR59810-10G APOSOR59810-5G
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
Peso molecolare: 173,01 g/mol
Punto di fusione: 63…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095187
CAS Number: 13534-99-1