Dietilen glicole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Glicole dietilenico, 2,2'-Ossidietanolo
Formula:
C₄H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 245…246 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 1,118 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002882 CAS Number: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 |