Stampa…
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
OR59797-100MG OR59797-1G
APOSOR59797-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR59797-100MG APOSOR59797-1G
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
2-(Methylthio)pyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₇N₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091098
CAS Number: 2183-66-6