Stampa…
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodoisonicotinic acid, 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
OR59795-1G OR59795-5G OR59795-250MG
APOSOR59795-1GEA 183 EUR
APOSOR59795-1G APOSOR59795-5G APOSOR59795-250MG
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Formula: C₆H₄INO₂
Peso molecolare: 249,01 g/mol
Punto di fusione: 241…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646072
CAS Number: 57842-10-1