Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-(N-(2-methoxy-2-oxoethyl)sulphamoyl)thiophene-2-carboxylate
Formula:
C₉H₁₁NO₆S₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01570165 CAS Number: 106820-63-7 |