Stampa…
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR59787-1G OR59787-5G
APOSOR59787-1GEA 58.2 EUR
APOSOR59787-1G APOSOR59787-5G
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
7-Indoleboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 243,1092 g/mol
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669591
CAS Number: 642494-37-9