3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR59786-1G
OR59786-5G
APOSOR59786-1GEA
102
EUR
APOSOR59786-1G
APOSOR59786-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 97%
3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide
Formula:
C₉H₁₂N₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07022080 CAS Number: 459434-39-0 |