Stampa…
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59784-1G OR59784-5G
APOSOR59784-1GEA 94.5 EUR
APOSOR59784-1G APOSOR59784-5G
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂S
Punto di fusione: 72…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363817
CAS Number: 303780-52-1