Stampa…
Chloromethanesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5975-5G OR5975-1G
APOSOR5975-5GEA 101 EUR
APOSOR5975-5G APOSOR5975-1G
Chloromethanesulphonyl chloride 95%
Chloromethanesulphonyl chloride
Formula: CH₂Cl₂O₂S
Punto di ebollizione: 175 °C
Densità: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014727
CAS Number: 3518-65-8
EINECS: 222-526-1
UN: 3265
ADR: 8,II