Stampa…
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5974-25G
APOSOR5974-25GEA 87.3 EUR
APOSOR5974-25G
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid 98%
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Punto di fusione: 171…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007227
CAS Number: 643-43-6
EINECS: 211-398-2