Stampa…
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5959-1G OR5959-100G
APOSOR5959-1GEA 0 EUR
APOSOR5959-1G APOSOR5959-100G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₃NO₃
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023706
CAS Number: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6