Stampa…
2,5-Dimethoxycinnamic acid 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5958-25G OR5958-5G
APOSOR5958-25GEA 68.6 EUR
APOSOR5958-25G APOSOR5958-5G
2,5-Dimethoxycinnamic acid 99+%
2,5-Dimethoxycinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004378
CAS Number: 10538-51-9