Stampa…
4'-Bromo-3-chloropropiophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-3-chloropropan-1-one, 4'-Bromo-β-chloropropiophenone
OR5955-100G OR5955-25G
APOSOR5955-100GEA 306 EUR
APOSOR5955-100G APOSOR5955-25G
4'-Bromo-3-chloropropiophenone 98%
4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Formula: C₉H₈BrClO
Peso molecolare: 247,52 g/mol
Punto di fusione: 54…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018979
CAS Number: 31736-73-9
EINECS: 250-784-5