Stampa…
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methylthiophene-3-carboxylic acid
OR5951-1G OR5951-250MG OR5951-5G
APOSOR5951-1GEA 126 EUR
APOSOR5951-1G APOSOR5951-250MG APOSOR5951-5G
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
5-Methyl-thiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₆O₂S
Peso molecolare: 142,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01680229
CAS Number: 19156-50-4