Stampa…
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
OR5950-100MG OR5950-1G OR5950-500MG
APOSOR5950-100MGEA 118 EUR
APOSOR5950-100MG APOSOR5950-1G APOSOR5950-500MG
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol, grado tecnico
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol
Formula: C₄H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 78441-74-4