Stampa…
2-Amino-p-cresol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
OR59481-25G OR59481-100G
APOSOR59481-25GEA 13.2 EUR
APOSOR59481-25G APOSOR59481-100G
2-Amino-p-cresol 97%
2-Amino-p-cresol
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,15 g/mol
Punto di fusione: 133…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007699
CAS Number: 95-84-1
EINECS: 202-457-3