Stampa…
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
OR59480-25G OR59480-100G
APOSOR59480-25GEA 21.9 EUR
APOSOR59480-25G APOSOR59480-100G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formula: C₆H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 76…77 °C/20mmHg
Densità: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010650
CAS Number: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0