Stampa…
5-Nitro-8-quinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Nitroquinolin-8-ol, Nitroxoline, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline
OR5948-100G OR5948-25G
APOSOR5948-100GEA 205 EUR
APOSOR5948-100G APOSOR5948-25G
5-Nitro-8-quinolinol 98%
5-Nitro-8-quinolinol
Formula: C₉H₆N₂O₃
Peso molecolare: 190,16 g/mol
Punto di fusione: 181…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006791
CAS Number: 4008-48-4
EINECS: 223-662-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III