Disodium naphthalene-1,5-disulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₆Na₂O₆S₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064178 CAS Number: 1655-29-4 EINECS: 216-732-0 |