Stampa…
2-Chloro-3-formylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
OR59474-5G OR59474-10G OR59474-1G OR59474-25G
APOSOR59474-5GEA 17.6 EUR
APOSOR59474-5G APOSOR59474-10G APOSOR59474-1G APOSOR59474-25G
2-Chloro-3-formylpyridine
2-Chloro-3-formylpyridine
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141,56 g/mol
Punto di fusione: 46…54 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01315308
CAS Number: 36404-88-3