Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59471-1G OR59471-250MG OR59471-500MG
APOSOR59471-1GEA 0 EUR
APOSOR59471-1G APOSOR59471-250MG APOSOR59471-500MG
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Formula: C₆H₈Br₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 443956-55-6