Stampa…
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
OR59469-1G OR59469-5G OR59469-25G
APOSOR59469-1GEA 29 EUR
APOSOR59469-1G APOSOR59469-5G APOSOR59469-25G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO₂
Peso molecolare: 201.6501 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501071
CAS Number: 150319-83-8