Stampa…
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
OR59468-100G OR59468-10G OR59468-25G
APOSOR59468-100GEA 379 EUR
APOSOR59468-100G APOSOR59468-10G APOSOR59468-25G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Punto di ebollizione: 160…165 °C/30mmHg
Punto di fusione: 37…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00511224
CAS Number: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
UN: 3261
ADR: 8,III