Stampa…
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester
OR59467-1G OR59467-250MG OR59467-5G
APOSOR59467-1GEA 74.2 EUR
APOSOR59467-1G APOSOR59467-250MG APOSOR59467-5G
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂
Peso molecolare: 239,51 g/mol
Punto di fusione: 109…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06798259
CAS Number: 652148-92-0