Stampa…
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR59463-100G OR59463-25G OR59463-5G
APOSOR59463-100GEA 364 EUR
APOSOR59463-100G APOSOR59463-25G APOSOR59463-5G
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di ebollizione: 76…78 °C/1mmHg
Punto di fusione: 90,5…91.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632102
CAS Number: 33332-25-1