Stampa…
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59462-1G OR59462-5G OR59462-10G
APOSOR59462-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59462-1G APOSOR59462-5G APOSOR59462-10G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C5H3ClN2O2
Punto di ebollizione: 330 °C
Punto di fusione: 150…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033269
CAS Number: 36070-80-1