Stampa…
Methyl-2-furoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
OR5946-100G OR5946-25G OR5946-500G
APOSOR5946-100GEA 93.1 EUR
APOSOR5946-100G APOSOR5946-25G APOSOR5946-500G
Methyl-2-furoate
Methyl-2-furoate
Formula: C₆H₆O₃
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di ebollizione: 181 °C
Densità: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003236
CAS Number: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III