1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₂Br₂I₂ Punto di fusione: 167 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00082898 CAS Number: 63262-06-6 |