Stampa…
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-methylphenyl isocyanate, 5-Chloro-2-methylphenylisocyanate
OR59455-100G OR59455-25G OR59455-5G OR59455-1G
APOSOR59455-100GEA 0 EUR
APOSOR59455-100G APOSOR59455-25G APOSOR59455-5G APOSOR59455-1G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,6 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C/5mmHg
Densità: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00019913
CAS Number: 40411-27-6
UN: 2206
ADR: 6.1,II