Stampa…
2,4-Dibromopyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59452-10G OR59452-5G OR59452-1G
APOSOR59452-10GEA 172 EUR
APOSOR59452-10G APOSOR59452-5G APOSOR59452-1G
2,4-Dibromopyrimidine 95%
2,4-Dibromopyrimidine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
Peso molecolare: 237,88 g/mol
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798232
CAS Number: 3921-01-5