Stampa…

4-Nitro-o-toluic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR59451-5G OR59451-25G OR59451-100G
APOSOR59451-5GEA 16.1 EUR
APOSOR59451-5G APOSOR59451-25G APOSOR59451-100G
4-Nitro-o-toluic acid
4-Nitro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: 150…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210697
CAS Number: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR