Stampa…
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59450-10G OR59450-1G
APOSOR59450-10GEA 430 EUR
APOSOR59450-10G APOSOR59450-1G
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂
Punto di ebollizione: 110…112 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772823
CAS Number: 24255-97-8