5-Bromo-2-methylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR59447-5G
OR59447-25G
OR59447-100G
APOSOR59447-5GEA
24.8
EUR
APOSOR59447-5G
APOSOR59447-25G
APOSOR59447-100G
5-Bromo-2-methylpyrimidine
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Formula:
C₅H₅BrN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07375143 CAS Number: 7752-78-5 |