Stampa…

Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: Methyl 2-(3-aminophenyl)acetate

OR59446-25G OR59446-5G
APOSOR59446-25GEA 518 EUR
APOSOR59446-25G APOSOR59446-5G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,1891 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07366754
CAS Number: 52913-11-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR